Läs mer
Hanna Instruments™ Ammonia Medium Range Portable Photometer
Räckvidd:
0 to 9.99mg/L
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Medium Range Portable Photometer |
| Noggrannhet | ±0.05mg/L |
| För användning med (applikation) | Ammonia |
| Höjd (metrisk) | 69 mm |
| Längd (metrisk) | 192 mm |
| Ljuskälla | Light Emitting Diode |
| Räckvidd | 0 to 9.99mg/L |
| Upplösning | 0.01mg/L |
| Vikt (metrisk) | 0.36 kg |
| Bredd (metrisk) | 104 mm |