Läs mer
Ammonia solution 0.1mol/L, Fisher Chemical™
Produktkod. 12900754 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12900754 1000 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12900754 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer SOL106100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonia solution
Förpackning Bottle
CAS 7664-41-7
Molekylformel H3N
MDL-nummer MFCD00011418
InChI-nyckel QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
LEDER N
IUPAC-namn ammonia
Molekylvikt (g/mol) 17.03
PubChem CID 222
Kvantitet 1000 mL
ChEBI CHEBI:16134
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.1mol/L
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonia 1M Volumetric Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.