Läs mer
Ammonia Solution 0.25M, Certified, for HPLC, Fisher Chemical
Produktkod. 10144483 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10144483 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10144483 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/0100/PB08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
pH 12
Färg Colorless
Kokpunkt 100°C
CAS 1336-21-6
Molekylformel H5NO
MDL-nummer MFCD00066650
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Kvantitet 500 mL
LEDER N.O
IUPAC-namn amine hydrate
Molekylvikt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Fysisk form Liquid