Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonia solution |
| Färg | Colorless |
| Linjär formel | NH3 |
| Koncentration | 0.5M in dioxane |
| UN-nummer | UN1165 |
| Densitet | 1.023g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 100 mL |
| Flampunkt | 11°C (51.8°F) |
| Formel vikt | 17.03g/mol |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Visa mer |