Läs mer
Ammonia Solution, 0.88 S.G., 1:2 Dilution, Fisher Chemical
Produktkod. 12696727 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12696727 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 12696727 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/9015/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
pH 12
Färg Colorless
Kokpunkt 38°C
CAS 1336-21-6
Smältpunkt -57°C
Molekylformel H5NO
MDL-nummer MFCD00066650
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Kvantitet 500 mL
LEDER N.O
IUPAC-namn azanium;hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Förpackning HDPE plastic bottle
Ångdensitet 0.59
Ångtryck 500 hPa at 20°C
Fysisk form Liquid