Läs mer
Ammoniaklösning, Chem Lab™
Produktkod. 11997656
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11997656 5 L 5 L
1 options
Produktkod. 11997656 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL00.0103.5000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 38°C
Smältpunkt -57°C
Sammansättning 250 g NH3 / kg
Densitet 0.91g/mL
Löslighetsinformation Water Soluble
Odör Odorless
pH >10
Kvantitet 5 L
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonia 25 weight % solution p.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonia