Läs mer
Ammoniaklösning 20-22%, spår Metal™ , för spårmetallanalys, Fisher Chemical
Produktkod. 11335900 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11335900 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11335900 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A512P500
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
pH 13.6
Färg Färglös
CAS 1336-21-6
Molekylformel H5NO
MDL-nummer 66650
Kvantitet 500 mL
Ångdensitet 0.59
Ångtryck 500 hPa 50
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium hydroxide solution, 20-22%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.