Läs mer
Ammoniaklösning, 20 %, certifierad AR för analys, d=0,92, Fisher Chemical™
Produktkod. 10234252 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10234252 2.5 L 2.5 L
10737514 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10234252 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3367/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00 SEK
    501.87 SEK / 2.5 L
    Save 5.13 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 1336-21-6
Molekylformel H5NO
Molekylvikt (g/mol) 35.05
MDL-nummer MFCD00066650
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn aminhydrat
LEDER N.O
Specifikationer
pH 13.6
Färg Färglös
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Ångdensitet 0.59
Ångtryck 500 hPa 50
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonia solution 20/22%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydroxide,Ammonia