Läs mer
Ammonia solution, 20%, extra pure, SLR, d=0.92, Fisher Chemical
Produktkod. 10224252 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
:
5L, HDPE plastic bottle
Produktkod.
10224252 5L, HDPE plastic bottle
1 options
Produktkod. 10224252 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3366/21
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
pH 13.6
Färg Colorless
CAS 1336-21-6
Molekylformel H5NO
MDL-nummer MFCD00066650
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.O
IUPAC-namn amine hydrate
Molekylvikt (g/mol) 35.05
Förpackning HDPE plastic bottle
Ångdensitet 0.59
Ångtryck 500 hPa 50
Fysisk form Liquid