Läs mer
Ammoniaklösning, 25 %, extra ren, SLR, d=0,91, Fisher Chemical
Produktkod. 12686667 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12686667 5 L 5 L
1 options
Produktkod. 12686667 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3320/PB21
 Begränsad artikel
I lager
Spécification
pH 12
Färg Färglös
Kokpunkt 38 °C
CAS 1336-21-6
Smältpunkt -57 °C
Molekylformel H5NO
MDL-nummer MFCD00066650
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Kvantitet 5 L
LEDER N.O
IUPAC-namn aminhydrat
Molekylvikt (g/mol) 35.05
Förpackning HDPE plastflaska
Ångdensitet 0.59
Ångtryck 500 hPa vid 20 °C
Fysisk form Vätska
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Mention de danger
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Conseils de prudence
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydroxide,Ammonia
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.