Läs mer
Ammoniaklösning, 25 %, extra ren, SLR, d=0,91, Fisher Chemical
Produktkod. 12676667 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12676667 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 12676667 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3320/PB15
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
pH 12
Färg Färglös
Kokpunkt 38 °C
CAS 1336-21-6
Smältpunkt -57 °C
Molekylformel H5NO
MDL-nummer MFCD00066650
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Kvantitet 1 L
LEDER N.O
IUPAC-namn aminhydrat
Molekylvikt (g/mol) 35.05
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Ångdensitet 0.59
Ångtryck 500 hPa vid 20 °C
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammoniaklösning 25%,
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydroxide,Ammonia