Läs mer
Ammonia Solution, 2M in Ethanol, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15635360 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15635360 100 mL Glass Bottle 100ml
15645360 100 mL Glass Bottle 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15635360 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 392685100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
2.0 M in ethanol
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-41-7
Molekylformel H3N
Molekylvikt (g/mol) 17.03
MDL-nummer MFCD00011418
InChI-nyckel QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
LEDER N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonia solution
Kokpunkt 60°C
Linjär formel NH3
Koncentration 2M in ethanol
UN-nummer UN1170
Densitet 0.785g/mL at 25°C
Kvantitet 100 mL
IUPAC-namn ammonia
Flampunkt 3°C (37.4°F)
Formel vikt 17.03g/mol
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid