Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonia solution |
| Kokpunkt | 60°C |
| Linjär formel | NH3 |
| Koncentration | 2.0M in isopropanol |
| UN-nummer | UN1219 |
| Densitet | 0.773g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 800 mL |
| IUPAC-namn | azane |
| Flampunkt | 4°C (39.2°F) |
| Formel vikt | 17.03g/mol |
| Visa mer |