Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonia solution |
| Namnnotering | 2.0 M in methanol |
| CAS Max % | 96.5940%, 3.4060% |
| Kvantitet | 4 x 100 mL |
| Linjär formel | NH3 |
| UN-nummer | UN1992 |
| Flampunkt | 6°C |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Densitet | 0.787 g/mL at 25 °C |