Läs mer
Ammoniaklösning 33%, BAKER, J.T. Baker™
Produktkod. 10473561 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
:
1 L
Produktkod.
10473561 1 L
1 options
Produktkod. 10473561 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 6125.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Laboratoriereagens
Specifikationer
Kokpunkt 32°C to 37.7°C (1013 hPa)
CAS 1336-21-6
Smältpunkt -60°C to -57.5°C
Analysprocentintervall 30 to 33%
Molekylformel H5NO
MDL-nummer MFCD00066650
Densitet 0.88 - 0.91 g/cm³ (20°C)
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Kvantitet 1 L
LEDER N.O
IUPAC-namn ammoniumhydroxid
Molekylvikt (g/mol) 35.05
Rester efter antändning max. 0.003%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).