Läs mer
Ammoniaklösning, 35 %, certifierad AR för analys, d=0,88, Fisher Chemical™
Produktkod. 10049602 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10049602 5 L HDPE plastflaska 5 L
10305220 1 L Plastbelagd glasflaska -
10111660 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10659263 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10049602 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3280/21
Request Bulk or Custom Format
H5NO, CAS-nummer-1336-21-6, akvamoniak, ammoniumhydroxidlösning, ammoniumhydroxid nh4 oh, ammoniakvatten, akva ammoniak, ammoniak, monohydrat, ammoniumhydroxid, vattenhaltig ammoniak, hushållsammoniak, ammoniak, aqua, 2:18L, 1 CHE, färglös, färglös 35,05 g/mol, VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1336-21-6
Molekylformel H5NO
Molekylvikt (g/mol) 35.05
MDL-nummer MFCD00066650
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.O
Specifikationer
pH 12
Färg Färglös
Kvantitet 5 L
IUPAC-namn aminhydrat
Formel vikt 35.05g/mol
Förpackning HDPE plastflaska
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonia solution 35%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydroxide,Ammonia