Läs mer
Ammoniaklösning, 35 %, certifierad AR för analys, d=0,88, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
H5NO, CAS-nummer-1336-21-6, akvamoniak, ammoniumhydroxidlösning, ammoniumhydroxid nh4 oh, ammoniakvatten, akva ammoniak, ammoniak, monohydrat, ammoniumhydroxid, vattenhaltig ammoniak, hushållsammoniak, ammoniak, aqua, 2:18L, 1 CHE, färglös, färglös 35,05 g/mol, VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 12 |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 2.5 L |
| IUPAC-namn | aminhydrat |
| Formel vikt | 35,05 g/mol |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonia solution 35%
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydroxide,Ammonia