Läs mer
Ammonia Solution, 35%, for Electronic Use, d=0.88, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
2.5 L
5 L
Förpackning:
HDPE plastic bottle
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
5 L
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 12 |
| Färg | Colorless |
| Molekylformel | H5NO |
| MDL-nummer | MFCD00066650 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Formel vikt | 35.05g/mol |
| Förpackning | Plastic Coated Glass bottle |
| Fysisk form | Liquid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonia solution 35%
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ammonium hydroxide,Ammonia