Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonia solution |
| Färg | Colorless |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 1 L |
| Linjär formel | NH3 |
| UN-nummer | UN3286 |
| Flampunkt | 14°C (57.2°F) |
| IUPAC-namn | azane |
| Formel vikt | 17.03g/mol |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 7N in methanol |
| Visa mer |