Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonia Solution |
| Namnnotering | Stark |
| CAS | 7664-41-7 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Glasflaska |
| Densitet | 1L = 0.90kg |
| Molekylformel | H3N |
| MDL-nummer | MFCD00011418 |
| Synonym | ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol |
| Visa mer |