Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonia Solution |
| Namnnotering | Stark |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Förpackning | Glasflaska |
| Densitet | 1L = 0.90kg |
| IUPAC-namn | ammoniak |
| Formel vikt | 17.03 |
| Procent renhet | 27,0 till 30,0 % |
| Kvalitet | FCC/NF |