Läs mer
Ammoniakstandard: NH3 @ 10 000 μg/ml in H2O, VHG™
Produktkod. 30002955
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30002955 500 ml
30002969 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30002955 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGINH31P500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Ammoniakstandard: NH3 @ 10 000 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonia
CAS 7664-41-7
Metoder Jonkromatografi/Våtkemi
Analyt- eller komponentnamn Ammonia
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel H3 N
Synonym Ammonia, Ammonia solution concentrated
InChI formel InChI=1S/H3N/h1H3
LEDER N
IUPAC-namn Azane
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 17.03
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 17,0265 g/mol