Läs mer
Ammonia Standard: NH3 @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Ammonia Standard: NH3 @ 10000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonia |
| CAS | 7664-41-7 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnamn | Ammonia |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | H3 N |
| Synonym | Ammonia, Ammonia solution concentrated |
| InChI formel | InChI=1S/H3N/h1H3 |
| LEDER | N |
| IUPAC-namn | azane |
| Visa mer |