Läs mer
Ammoninum-d4 Deuteroxid, TRC
Produktkod. 30333062
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30333062 10 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30333062 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63402210G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammoninum-d4 Deuteroxide
CAS 12168-30-8
Molekylformel D5NO
Kvantitet 10 g
Synonym Ammonium hydroxide ((ND4)(OD)) (8CI, 9CI), Ammoninum-d4 deuteroxide, Ammonium hydroxide D5, Ammonium hydroxide-d5
InChI formel InChI=1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i/hD5
LEDER [2H]O[2H].[2H]N([2H])[2H]
Molekylvikt (g/mol) 40.08
Formel vikt 40.0685