Läs mer
Ammonium-15N Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium-15N Bromide |
| CAS | 39466-31-4 |
| Molekylformel | BrH415N |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i;1+1 |
| LEDER | [15NH3].Br |
| IUPAC-namn | azane;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.94 |
| Formel vikt | 97.9497 |