Läs mer
Ammonium-15N Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium-15N Chloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1 |
| Formel vikt | 54.0003 |