Läs mer
Ammonium-15N hydroxide Solution ~14 N in H2O, 98 Atom % 15N, TRC
Produktkod. 30340530
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30340530 500 mg
1 options
Produktkod. 30340530 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA634036500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium-15N hydroxide
CAS 62948-80-5
Molekylformel H515NO
Kvantitet 500 mg
Synonym Ammonium hydroxide ((15NH4)(OH)) (9CI), Ammonium-15N hydroxide
InChI formel InChI=1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;
LEDER [15NH4+].[OH-]
IUPAC-namn azanium;hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 36.04
Formel vikt 36.0341
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 14 N
Visa mer Visa mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.