missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ammonium-15N hydroxide Solution ~14 N in H2O, 98 Atom % 15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium-15N hydroxide |
| CAS | 62948-80-5 |
| Molekylformel | H515NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ammonium hydroxide ((15NH4)(OH)) (9CI), Ammonium-15N hydroxide |
| InChI formel | InChI=1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1; |
| LEDER | [15NH4+].[OH-] |
| IUPAC-namn | azanium;hydroxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 36.04 |
| Formel vikt | 36.0341 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?