missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- High ionic strength
- Aqueous matrix
- Used as an additive when using an ion selective electrode (ISE) for the measurement of ammonia.
- Suppresses interfering ions, eliminates matrix, hysteresis or liquid junction potentials.
- Eliminates or reduces error due to temperature co-efficient of variation between sample and calibration standard.
- Certified and has guaranteed stability throughout its entire shelf life, even after opening the bottle.
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | HDPE Bottle GL45 |
| Fysisk form | Liquid |
| Koncentration | Ammonium 4 M LiCl |
| Kvantitet | 500 ml |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?
