Läs mer
Ammonium 7-Fluoro-2,1,3-benoxadiazol-4-sulfonat, TRC
Produktkod. 30333257
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30333257 1 mg
1 options
Produktkod. 30333257 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6340001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium 7-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate
CAS 84806-27-9
Molekylformel C6 H3 F N2 O4 S . H3 N
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C6H3FN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
LEDER N.OS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
IUPAC-namn Azane; 7-fluoro-2,1,3-bensoxadiazol-4-sulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 235.19
Formel vikt 235.0063