Läs mer
Melford Ammoniumacetat
Beskrivning
Mycket använd reagens inom molekylärbiologi och kromatografi.
Mycket använd reagens inom molekylärbiologi och kromatografi.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Acetate |
| CAS | 631-61-8 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | C2H7NO2 |