Läs mer
Melford Ammoniumacetat
Produktkod. 30018016
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018016 5 kg
30018015 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018016 Leverantör Melford Leverantörsnummer A206005000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Mycket använd reagens inom molekylärbiologi och kromatografi.
Mycket använd reagens inom molekylärbiologi och kromatografi.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Acetate
CAS 631-61-8
Kvantitet 5 kg
Molekylformel C2H7NO2