Läs mer
Ammonium acetate, 97%
Beskrivning
Ammoniumacetat används i stor utsträckning som en katalysator i Knoevenagel-kondensationen. Det är den primära källan till ammoniak i Borch-reaktionen i organisk syntes. Det används med destillerat vatten för att göra ett proteinutfällningsreagens. Den fungerar som en buffert för elektrosprayjonisering (ESI) masspektrometri av proteiner och andra molekyler och som mobila faser för högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Ibland används det som ett biologiskt nedbrytbart avisningsmedel och en surhetsreglerande medel i livsmedelstillsatser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ammoniumacetat används i stor utsträckning som katalysator i Knoevenagel-kondensationen. Det är den primära källan till ammoniak i Borch-reaktionen i organisk syntes. Det används med destillerat vatten för att göra ett proteinutfällningsreagens. Den fungerar som en buffert för elektrosprayjonisering (ESI) masspektrometri av proteiner och andra molekyler och som mobila faser för högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Ibland används det som ett biologiskt nedbrytbart avisningsmedel och en surhetsreglerande medel i livsmedelstillsatser.
Löslighet Löslig i
vatten, metanol, aceton och flytande ammoniak.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium acetate |
| Smältpunkt | ∼114°C (decomposition) |
| Densitet | 1.17 |
| Kokpunkt | (decomposition) |
| Flampunkt | 136°C (277°F) |
| Odör | Ammonia-like |
| Linjär formel | CH3COONH4 |
| Kvantitet | 1000 g |
| Beilstein | 4186741 |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Ammonium acetate
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.