Läs mer
Ammoniumacetat, 97 %
Produktkod. 11487807
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487807 5000 g 5000g
11477807 250 g -
11467807 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16343.0I
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77,083 g/mol
Ammoniumacetat används i stor utsträckning som en katalysator i Knoevenagel-kondensationen. Det är den primära källan till ammoniak i Borch-reaktionen i organisk syntes. Det används med destillerat vatten för att göra ett proteinutfällningsreagens. Den fungerar som en buffert för elektrosprayjonisering (ESI) masspektrometri av proteiner och andra molekyler och som mobila faser för högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Ibland används det som ett biologiskt nedbrytbart avisningsmedel och en surhetsreglerande medel i livsmedelstillsatser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Ammoniumacetat används i stor utsträckning som katalysator i Knoevenagel-kondensationen. Det är den primära källan till ammoniak i Borch-reaktionen i organisk syntes. Det används med destillerat vatten för att göra ett proteinutfällningsreagens. Den fungerar som en buffert för elektrosprayjonisering (ESI) masspektrometri av proteiner och andra molekyler och som mobila faser för högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Ibland används det som ett biologiskt nedbrytbart avisningsmedel och en surhetsreglerande medel i livsmedelstillsatser.
Löslighet Löslig i
vatten, metanol, aceton och flytande ammoniak.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 631-61-8
Molekylformel C2H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 77.083
MDL-nummer MFCD00013066
InChI-nyckel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-namn azan;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium acetate
Smältpunkt ∼114 °C (dekomposition)
Densitet 1.17
Kokpunkt (nedbrytning)
Flampunkt 136 °C (277 °F)
Odör Ammoniakliknande
Linjär formel CH3COONH4
Kvantitet 5000 g
Beilstein 4186741
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,495
Löslighetsinformation Löslig i vatten, metanol, aceton och flytande ammoniak.
Formel vikt 77.08
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.