Läs mer
MP Biomedicals™ Ammoniumacetat, Ultra Pure Grade
Produktkod. 17128548 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17128548 100 g -
17138548 500 g -
11456241 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17128548 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0219384880
Ammoniumacetat, Ultra Pure Grade används vid rening och utfällning av DNA och för proteinkristallisation.
  • Ammoniumacetat, ultrarent, är för applikationer som kräver noggrann kontroll av grundämneshalten.
  • Ammoniumacetat är ett allmänt använt reagens inom molekylärbiologi och kromatografi.
  • Dess tillämpningar inkluderar rening och utfällning av DNA och proteinkristallisation.
  • Ammoniumacetat används ofta i HPLC och MS-analys av olika föreningar, såsom oligosackarider, proteiner och peptider.
  • Ammoniumacetat används också för icke-vattenhaltig kapillärelektrofores-masspektrometri (NACE-MS) av lipofila peptider och terapeutiska läkemedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysera ≥97 %
Kemiskt namn eller material Ammoniumacetat
CAS 631-61-8
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Densitet 1.17 på 68° F
Formel vikt 77.1
Smältpunkt 237,2° F
Molekylformel C2H7NO2
Renhet Ultrapure
Kvantitet 100 g
Synonym unii-rre756s6q2
Form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.