Läs mer
Ammoniumacetat,∽ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11416831 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416831 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11416831 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219875991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3180.00 SEK
    3026.24 SEK / 1 L
    Save 153.76 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium acetate
CAS 631-61-8
Färg Vitt
Fysisk form Powder or Liquid
Kvantitet 1 L
Molekylformel C2H7NO2
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
InChI-nyckel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)[O-].[NH4+]
IUPAC-namn azan;acetat
Molekylvikt (g/mol) 77.083
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Formel vikt 77.08
Procent renhet ∼98%
Densitet 1.17 (water=1)