Läs mer
Ammoniumacetat,∽ 98 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11486451 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486451 100 g 100g
11496451 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486451 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219400080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    663.00 SEK
    630.96 SEK / 100g
    Save 32.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 631-61-8
Molekylformel C2H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 77.083
InChI-nyckel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-namn azan;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Acetate
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ∽98%
Formel vikt 77.1