Läs mer
Ammoniumacetat,∽ 98 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11496451 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496451 500 g 500g
11486451 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496451 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219400090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.00 SEK
    1320.33 SEK / 500g
    Save 69.67 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Molekylformel C2H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 77.083
InChI-nyckel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-namn azan;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Ammonium Acetate
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall ∽98%
Formel vikt 77.1
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.