Läs mer
Ammoniumacetat, 97+%, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium acetate |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Powder or Liquid |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | 0.97+ |
| Formel vikt | 77.08 |
| Densitet | 1.17 (water = 1) |