Läs mer
Ammoniumacetat,∽ 99 %, (kristallint), MP Biomedicals
Produktkod. 11467770 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467770 2 kg 2kg
11477770 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467770 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210065102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.00 SEK
    1787.70 SEK / 2kg
    Save 92.30 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 631-61-8
Molekylformel C2H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 77.083
InChI-nyckel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-namn azan;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Acetate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 2 kg
Analysprocentintervall ∽99%
Formel vikt 77.1