Läs mer
Ammoniumacetat, ACS, 97,0 % min
Description
Ammoniumacetat är ett reagens som används vid kromatografisk analys av olika föreningar som oligo, proteiner och peptider. Den används också med ättiksyra för att tillhandahålla en buffertlösning. Generellt fungerar det som en katalysator i många reaktioner som Knoevenagel, Borch. Det används också som en näringstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ammonium acetate |
| Smältpunkt | ∽114 °C (dekomposition) |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 2 kg |
| Flampunkt | 136 °C (277 °F) |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Analysprocentintervall | 97,0 % min |
| Densitet | 1.17 |
| Beilstein | 4186741 |
| Löslighetsinformation | Lösligt i kallt vatten, metanol, SO2och aceton. |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.