Läs mer
Ammoniumacetat, för analys, ExpertQ, Scharlab
Produktkod. 11359823
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359823 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11359823 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AM02541000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
CAS 631-61-8
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C2H7NO2
InChI-nyckel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
LEDER [NH4+].CC([O-])=O
IUPAC-namn ammoniumacetat
Molekylvikt (g/mol) 77.08
Kvalitet ExpertQ