Läs mer
Vattenfri ammoniumacetat, ACS-reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Acetate |
| CAS | 631-61-8 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | C2H7NO2 |
| Synonym | ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 |
| InChI-nyckel | USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC(=O)[O-].[NH4+] |
| IUPAC-namn | azan;acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 77.083 |
| PubChem CID | 517165 |
| Visa mer |