Beskrivning
C2H7NO2, CAS-nummer-631-61-8, 500 g, vit, 77,08 g/mol, 114 grader C, 13066, pulverburk av plast, fast
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 114 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 7 |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Kvantitet | 250 g |
| Formel vikt | 77,08 g/mol |
| Fysisk form | Fast |