Läs mer
Ammoniumacetat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10365260 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
250g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10365260 500 g Pulverburk av plast 500g
10203900 250 g Pulverburk av plast 250g
10518610 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10365260 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3440/53
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
C2H7NO2, CAS-nummer-631-61-8, 500 g, vit, 77,08 g/mol, 114 grader C, 13066, pulverburk av plast, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 631-61-8
Molekylformel C2H7NO2
MDL-nummer 13066
Specifikationer
Smältpunkt 114 °C
Färg Vitt
pH 7
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 77,08 g/mol
Fysisk form Fast