Läs mer
Ammoniumacetat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical
Produktkod. 10478010 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10478010 1 kg Pulverburk av plast 1kg
1 options
Produktkod. 10478010 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3440/60
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
1 kg, pulverburk av plast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 631-61-8
Smältpunkt 114 °C
Färg Vitt
pH 7
Förpackning Pulverburk av plast
Molekylformel C2H7NO2
MDL-nummer 13066
Kvantitet 1 kg
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
InChI-nyckel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)[O-].[NH4+]
IUPAC-namn azan;acetat
Molekylvikt (g/mol) 77.083
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Formel vikt 77,08 g/mol
Fysisk form Fast