Läs mer
Ammonium Acetate-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Acetate-d7 |
| CAS | 194787-05-8 |
| Molekylformel | C2 D3 O2 . D4 N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Acetic-d3 acid-d, ammonium-d4 salt (9CI), Ammonium-d4 acetate-d3, Ammonium acetate-d7, Ammonium acetate D7 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;/hD4 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)[O-].[2H][N+]([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | tetradeuterioazanium;2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.126 |
| Formel vikt | 84.092 |