Läs mer
Ammonium Acetate, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™
Produktkod. 15814030
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
50 kg
Förpackning:
Fiber Carton
Glass Bottle
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15814030 1 kg Plastic Bottle 1kg
15804030 500 g Glass Bottle 500g
15866950 50 kg Fiber Carton 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15814030 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1011161000
Supelco Essentials finns i lager
Använd kampanjkoden 27958
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Rekommenderad förvaring
+15°C to +25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 631-61-8
Molekylformel C2H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 77.083
InChI-nyckel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-namn azanium;acetate
LEDER CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Acetate
Smältpunkt 114°C
Färg Colorless
pH 6.0 to 7.5
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation 1480g/L
Procent renhet >96%
Kvalitet ACS
Förpackning Plastic Bottle
Densitet 1.17 g/3 (20 °C)
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Ammoniumacetat för analys EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur