Läs mer
Ammoniumacetat, för HPLC, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Acetate |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | CH3CO2NH4 |
| Beilstein | 4186741 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten 0,1 g/ml vid 25 °C |
| Formel vikt | 77,08 g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | HPLC |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium acetate