Läs mer
Ammoniumacetat, Solstice
Beskrivning
- Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratoriereagenser och kemikalier för analytiska och kemiska laboratorier: Lösningsmedel ACS – för specifik användning (HPLC), ACS allmännyttiga, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar. Oorganiska ämnen – Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive eteriska syror och baser, salter, metaller och grundämnen samt reagenser för kemiska reaktioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium acetate |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | CH3CO2NH4 |
| Beilstein | 4186741 |
| Formel vikt | 77,08 g/mol |
| Procent renhet | ≥99,99 % (spårmetallbas) |
| Kvalitet | ACS |